missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Dynamin inhibitory peptide, myristoylated
Descripción
Dynamin inhibitory peptide, myristoylated is a cell-permeable version of dynamin inhibitory peptide, an inhibitor of the GTPase dynamin that competitively blocks binding of dynamin to amphiphysin, preventing endocytosis. Reduces NMDA receptor internalization.
Control Peptide also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 0.95 |
| Nombre común | Dynamin Inhibitors |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Cantidad | 1 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?