Learn More
Tocris Bioscience™ BQ-3020
Descripción
BQ-3020 is a highly potent and selective ETB endothelin receptor agonist (Ki values are 0.18 and 970 nM at human ETB and ETA receptors respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 0.95 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Cantidad | 500 μg |