Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:
- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
Incluye:
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
Recomendada para:
- Pruebas TOC
- Prueba 643 según el método de la USP
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de polisulfona, COT limpiado |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,02 in, 26 mm |
| Material | Polisulfona |
| Volumen (métrico) | 30 ml |
| Altura (imperial) | 3,74 in |
| Nivel | Lavado con COT |
| N.º por caja | 100 |
| Modelo | Tubo de polisulfona |
| Volumen (imperial) | 1 oz |
| Mostrar más |