Learn More
Tobramycin, MedChemExpress
Descripción
Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tobramycin |
| CAS | 32986-56-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H37N5O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Nebramycin Factor 6 Deoxykanamycin B |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (213.90 mM) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H](C[C@@H]2O)N)([H])O[C@@H]2CN)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO |
| Peso molecular (g/mol) | 467.51 |
| Mostrar más |