Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tobramicina, 97 %
Código de producto. p-7077550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 15512610
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455430010
Solicitar formato a granel o personalizado
La tobramicina, n.° de CAS 32986-56-4, es un antibiótico aminoglucósido aislado de Streptomyces tenebrarius con una amplia gama de actividad bacteriostática, principalmente contra bacterias gramnegativas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La tobramicina es un compuesto aminoglucósido derivado de la kanamicina B y muestra actividad antibiótica y bacteriostática contra bacterias gramnegativas
• Después de entrar en las células, se une de forma irreversible a un receptor aminoglucósido específico de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e interfiere con el complejo de iniciación entre el ARN mensajero y la subunidad 30S, lo que inhibe el proceso de síntesis de proteínas que conduce a la muerte celular bacteriana
• La tobramicina también puede interferir con la elongación de proteínas, ya que puede inducir a una mala lectura de la plantilla de ARNm, y causar la incorporación de aminoácidos incorrectos en la creciente cadena de polipéptidos
Aplicaciones
• Debido a su actividad, la tobramicina se ha aplicado ampliamente como antibiótico
• Se ha utilizado para tratar las infecciones por Pseudomonas aeruginosa y también se está investigando para el tratamiento de las infecciones sinusales en modelos animales in vivo
• La tobramicina se ha utilizado para estudiar el efecto de la tobramicina en biopelículas infectadas por bacteriófagos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32986-56-4
Fórmula molecular C18H37N5O9
Peso molecular (g/mol) 467.52
Clave InChI NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometil)-5-hidroxioxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tobramycin
Tipo Tobramycin
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 8% max.
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.51
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tobramycin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2