Learn More
Solución de tampón TNT, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TNT buffer soln. |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2 L |
| Sinónimo | TRIS NaCl Tween 20 buffer soln. |