missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNPO3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0U3Q1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17276863 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17276863 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17276863 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537991

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, RD, Jurkat, Mouse lung, Mouse testis, Mouse thymus, Rat testis Immunogen sequence: QVMNQLGQQL VSQLLHTCCF CLPPYTLPDV AEVLWEIMQV DRPTFCRWLE NSLKGLPKET TVGAVTVTHK QLTDFHKQVT SAEECKQVCW ALRDFTRLFR.

TNPO3 is a member of the importin beta/transportin family of nuclear import receptors and is specific for the essential splicing factors termed SR proteins, binding specifically and directly to the arginine/serine (RS)-rich domains of these proteins. Further experiments demonstrated that this interaction occurs only when these RS domains are phosphorylated. More recently, TNPO3 was identified as an HIV dependency factor (HDF) and that depletion of TNPO3 resulted in HIV inhibition after reverse transcription but before integration, suggesting that TNPO3 may be an important drug target in HIV treatment. At least three isoforms of TNPO3 are known to exist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNPO3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 0U3Q1
Concentración 1.65 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TNPO3
N.º de referencia del gen Q6P2B1, Q9Y5L0
Alias de gen 5730544L10Rik; C430013M08Rik; C81142; D6Ertd313e; Imp12; importin 12; Importin-12; IPO12; LGMD1F; limb girdle muscular dystrophy 1F (autosomal dominant); mKIAA4133; MTR10A; Tnpo3; transportin 3; transportin-3; Transportin-SR; TRNSR; TRN-SR; TRN-SR2
Símbolos de los genes TNPO3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 824-923 of human Transportin 3 (Transportin 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23534, 296954, 320938
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.