missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNPO3 Polyclonal Antibody

TNPO3 Polyclonal Antibody
Marca: Thermo Scientific PA558834
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TNPO3 Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC
Especificaciones
| TNPO3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TNPO3 | |
| 5730544L10Rik; C430013M08Rik; C81142; D6Ertd313e; Imp12; importin 12; Importin-12; IPO12; LGMD1F; limb girdle muscular dystrophy 1F (autosomal dominant); mKIAA4133; MTR10A; Tnpo3; transportin 3; transportin-3; Transportin-SR; TRNSR; TRN-SR; TRN-SR2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 23534 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9Y5L0 | |
| TNPO3 | |
| Recombinant protein corresponding to Human TNPO3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92622). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido