missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNP, MedChemExpress

Código de producto. p-200100659
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494348 10 mg 10 miligramos
16460677 50 mg 50 miligramos
16447067 5 mg 5 miligramos
16425266 100 mg 100 miligramos
16413046 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494348

Marca: Medchem Express HY110079

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.

TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TNP
Forma física Solid
CAS 519178-28-0
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16F3N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (281.93 mM)
SMILES FC(C1=CC(CNC2=NC(NCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=C4N=CNC4=N2)=CC=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 443.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.