Learn More
TNNT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16899204 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16899204 20 μL 20 microlitros
16889204 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16899204
Marca: Proteintech 197291AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of troponin, the thin filament regulatory complex which confers calcium-sensitivity to striated muscle actomyosin ATPase activity.
Especificaciones
Antígeno TNNT3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TNNT3
N.º de referencia del gen P09739, P45378, Q9QZ47
Alias de gen Fast skeletal muscle troponin T, TNNT3, Troponin T3 skeletal fast, Troponin T-FS
Símbolos de los genes TNNT3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21957, 24838, 7140
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG