missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNNT2 Monoclonal Antibody (OTI7B1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17534053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17534053 30 μL 30 microlitros
17514053 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17534053

Marca: Origene Technologies TA804462S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TNNT2 Monoclonal antibody specifically detects TNNT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno TNNT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7B1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TNNT2
N.º de referencia del gen P45379
Alias de gen alternatively spliced; cardiac muscle troponin T; cardiac TnT; cardiac troponin 2; cardiac troponin 2 adult #1 isoform; cardiac troponin 2 adult #2 isoform; cardiac troponin 2 embryonic #1 isoform; cardiac troponin 2 embryonic #2 isoform; cardiac troponin 2, exclusion exon 6 #1 isoform; cardiac troponin 2, exclusion exon 6 #2 isoform; cardiac troponin T; cardiac troponin T form I; cardiac troponin T isoform 1; cardiac troponin T isoform 2; cardiac troponin T isoform I; cardiac troponin T2; cardiomyopathy, dilated 1D (autosomal dominant); cardiomyopathy, hypertrophic 2; CMD1D; CMH2; CMPD2; cTnT; Ctt; CTTG; LVNC6; MGC3889; RATCTTG; RCM3; TNNT2; Tnnt3; Tnt; TnTc; troponin T; Troponin T cardiac; troponin T cardiac isoform; troponin T isoform 1; troponin T isoform 2; troponin T splicing mutant isoform 1; troponin T splicing mutant isoform 2; troponin T type 2 (cardiac); troponin T, cardiac muscle; Troponin T, cardiac muscle isoforms; Troponin T2; troponin T2, cardiac
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TNNT2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7139
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.