missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNNT2 Monoclonal Antibody (OTI3C6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17518883
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17518883 100 μL 100 microlitros
17538883 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17518883

Marca: Origene Technologies TA807957

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cardiac Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Cardiac Troponin T is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. Cardiac Troponin T expression in the human heart is affected by heart failure. Mutations within the Cardiac Troponin T protein have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for the Cardiac Troponin T gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms.

Especificaciones

Antígeno TNNT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TNNT2
N.º de referencia del gen P45379
Alias de gen CMD1D, CMH2, CMPD2, LVNC6, RCM3, TnTC, cTnT
Símbolos de los genes TNNT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native troponin complex
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7139
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.