missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNNC1 Mouse anti-Human, Clone: OTI9D4, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17688071
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17688071 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17688071

Marca: Origene Technologies CF804630

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Troponin (Tn) is the central regulatory protein of striated muscle contraction. Tn consists of three components: Tn-I which is the inhibitor of actomyosin ATPase, Tn-T which contains the binding site for tropomyosin and Tn-C. The binding of calcium to Tn-C abolishes the inhibitory action of Tn on actin filaments, and as a result of calcium-ion uptake by troponin-C, the elements of the muscle thin filament undergo a series of allosteric changes which allow the interaction of actin with myosin, the hydrolysis of ATP, and the generation of tension.

Especificaciones

Antígeno TNNC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9D4
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica TNNC1
N.º de referencia del gen P63316
Alias de gen CMD1Z, CMH13, TN-C, TNC, TNNC
Símbolos de los genes TNNC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TNNC1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.