Learn More
TNIK Mouse, anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1E9H3, Proteintech
Código de producto. p-200049951 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18025395 20 μL 20 microlitros
18087275 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18025395
Marca: Proteintech CL5946794820UL
Mouse Monoclonal Antibody
The TNIK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TNIK. This antibody recognizes human antigen. The TNIK antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™594.
Especificaciones
Antígeno TNIK
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clon 1E9H3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Símbolos de los genes KIAA0551, TNIK
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a