Learn More
TNIK Mouse, anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1E9H3, Proteintech
Produktkod. 18025395 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
100 μL
20 μL
Förpackningsstorlek:
100 microlitros
20 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
18025395 20 μL 20 microlitros
18087275 100 μL 100 microlitros
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18025395
Brand: Proteintech CL5946794820UL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mouse Monoclonal Antibody
The TNIK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TNIK. This antibody recognizes human antigen. The TNIK antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™594.
Specifikationer
Antígeno TNIK
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clon 1E9H3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Símbolos de los genes KIAA0551, TNIK
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.