missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNFSF4, anti-Human, Clone: R4930 (Oxelumab), Abnova™

Código de producto. 16022098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16022098 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16022098

Marca: Abnova RAB00050.200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno TNFSF4
Aplicaciones Blocking Assay, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon R4930 (Oxelumab)
Conjugado Unconjugated
Dilución Blocking Flow Cytometry (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.02% Proclin 300).
génica tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4
Alias de gen CD134L/CD252/GP34/OX-40L/OX4OL/TXGP1
Símbolos de los genes TNFSF4
Inmunógeno Original antibody is raised against human TNFSF4.
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7292
Especificidad de la prueba This antibody binds to human TNFSF4.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.