missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TNFRSF9 humano

Código de producto. 17165589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17165589 5 × 96 pruebas cada uno
15415163 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17165589

Marca: Invitrogen™ EHTNFRSF9X5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Human TNFRSF9 ELISA quantitates Hu TNFRSF9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNFRSF9. Principle of the method The Human TNFRSF9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

El CD137 es miembro de la superfamilia de receptores TNF y contribuye a la expansión clonal, la supervivencia y el desarrollo de las células T. El CD137 existe tanto como monómero como dímero en la superficie de las células T activadas. El CD137 también puede inducir proliferación en monocitos periféricos, mejorar la apoptosis de las células T inducida por la activación desencadenada por TCR/CD3 y regular la coestimulación de CD28 para promover las respuestas de las células Th1. La expresión del CD137 es inducida por la activación de linfocitos. El CD137 también es una proteína similar al receptor inducible expresada en la superficie celular de los timocitos y las células T esplénicas activados. El CD137 existe tanto como monómero como dímero en la superficie de las células T activadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q07011
Intervalo del ensayo De 12,29 pg/ml a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg/ml
Intervalo de calibración De 10 pg/ml a 3000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3604
Símbolo de gen 4-1 BB,CD137,CDw137,ILA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno, Tampón de lavado, SAV-HRP, Estándar, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo 4-1 BB, CD137, CDw137, ILA
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.