missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNFRSF8 Monoclonal Antibody (OTI4B3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17570153
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17570153 30 μL 30 microlitros
17550153 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17570153

Proveedor: Origene Technologies TA801741S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TNFRSF8 Monoclonal antibody specifically detects TNFRSF8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno TNFRSF8
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Dock8
N.º de referencia del gen Q8NF50
Alias de gen Ber-H2; Cd30; CD30 antigen; CD30 molecule; CD30L receptor; cytokine receptor CD30; D1S166E; Ki; Ki-1; Ki-1 antigen; Lymphocyte activation antigen CD30; sCD30; soluble CD30; TNF receptor superfamily member 8; TNFRSF8; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8; Tumor necrosis factor superfamily member 8; tumor necrosis factor superfamily, member CD30
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 84-405 of human DOCK8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81704
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.