Learn More
Invitrogen™ Human TNFRSF6B (DcR3) ELISA Kit
Código de producto. 15405163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15405163 96 pruebas 1 set
17894220 10 × 96 pruebas paquete de 10
17155589 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15405163
Marca: Invitrogen™ EHTNFRSF6B
ELISA
El ensayo ELISA para TNFRSF6B (DcR3) humano cuantifica el DcR3 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el DcR3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la DcR3 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La apoptosis está inducida por ciertas citoquinas, incluido el factor de necrosis tumoral (TNF) y el ligando Fas en la familia TNF a través de su dominio de muerte que contiene receptores. Varios miembros nuevos de la familia de TNFR, incluidos DR3, DR4, DR5 y DR6, se han descubierto hace poco y funcionan como receptores de muerte celular. Dos receptores de señuelo, DcR1 y DcR2, se identificaron recientemente para competir con DR4 y DR5 por su unión con el ligando TRAIL. Hace poco se ha descubierto un nuevo receptor de señuelo que se ha designado DcR3 y TR6. A diferencia de DCR1 y DCR2, DCR3 es una molécula soluble en lugar de una molécula asociada a una membrana. El DcR3 se une a FasL y a LIGHT e inhibe FasL y la apoptosis inducida de LIGHT. La transcripción del DcR3 se expresa en varios carcinomas de pulmón y colon y en algunos tejidos normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O95407
Intervalo del ensayo 0,328-80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng
Intervalo de calibración De 0,3 ng/ml a 80 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el DcR3 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8771
Símbolo de gen DCR3,DJ583P15.1.1,M68,M68E,TR6
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo hCG_2044836, DCR3, DJ583P15.1.1, M68, M68E, TR6
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min