Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para lisados de células TNFRSF18 (GITR) humanos
Código de producto. p-7230791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485153 96 pruebas 1 set
17125589 5 × 96 pruebas cada uno
18567904 5 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHTNFRSF18CL
ELISA
The Human TNFRSF18-Cell lysates (GITR) ELISA quantitates Hu GITR in human cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GITR. Principle of the method The Human GITR solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El CD357 (gen relacionado con la familia del receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides, GITR) es un miembro de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR) que se expresa en niveles bajos en macrófagos, células B y células T sin estimular. Tras la activación, las células T de CD4+ y CD8+ sobrerregulan la expresión de CD357, mientras que las células T inmunoregulatorias expresan constitutivamente altos niveles de CD357.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9Y5U5
Intervalo del ensayo 13,7-10.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Lisados celulares
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8784
Símbolo de gen AITR,CD357,GITR,GITR-D
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Lisado celular, 20 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min