Learn More
Invitrogen™ Human TNFRSF10B (DR5) ELISA Kit
Código de producto. 15405153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15405153 96 pruebas 1 set
17155579 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15405153
Marca: Invitrogen™ EHTNFRSF10B
ELISA
The Human Tumor Necrosis Factor Receptor SuperFamily 10 B/Death Receptor 5 (TNFRSF10B (DR5)) ELISA quantitates Hu DR5 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DR5. Principle of the method The Human DR5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La apoptosis, o muerte celular programada, ocurre durante la diferenciación celular normal y el desarrollo de organismos multicelulares. La apoptosis está inducida por ciertas citoquinas, incluido el factor de necrosis tumoral (TNF) y el ligando Fas en la familia TNF a través de su dominio de muerte que contiene receptores, receptores TNF 1 (TNFR1) y Fas, respectivamente. Se ha identificado a otro miembro de la familia del TNF y se le ha designado como TRAIL (para el ligando inductor de la apoptosis relacionada con el TNF) y Apo2L (para el ligando de la Apo2). Los receptores para el TRAIL incluyen dos dominios de muerte que contienen receptores, DR4 y DR5, así como dos receptores señuelo, DcR1 y DcR2, que carecen del dominio de muerte de señalización intracelular. DR5 contiene un dominio de muerte intracelular. Este receptor puede ser activado por el ligando inductor de apoptosis relacionada con el factor de necrosis tumoral (TNFSFS10/TEAIL/APO2L), y transmite la señal de apoptosis. Los estudios realizados con ratones con deficiencia de FADD sugirieron que el FADD, un dominio de muerte que contiene una proteína adaptadora, es necesario para la apoptosis mediada por esta proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O14763
Intervalo del ensayo 2,46-600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/mL a 600 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8795
Símbolo de gen CD262,DR5,KILLER,KILLER/DR5,TRAIL-R2,TRAILR2,TRICK2,TRICK2A,TRICK2B,TRICKB,ZTNFR9
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ160/PRO186, CD262, DR5, KILLER, KILLER/DR5, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2, TRICK2A, TRICK2B, TRICKB, ZTNFR9
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min