Learn More
TNFRSF10A, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16132912
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16132912 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16132912
Marca: Abnova H00008797B01P.50ug
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MAPPPARVHLGAFLAVTPNPGSAASGTEAAAATPSKVWGSSAGRIEPRGGGRGALPTSMGQHGPSARARAGRAPGPRPAREASPRLRVHKTFKFVVVGVLLQVVPSSAATIKLHDQSIGTQQWEHSPLGELCPPGSHRSEHPGACNRCTEGVGYTNASNNLFACLPCTACKSDEEERSPCTTTRNTACQCKPGTFRNDNSAEMCRKCSRGCPRGMVKVKDCTPWSDIECVHKESGNGHNIWVILVVTLVVPLLLVAVLIVCCCIGSGCGGDPKCMDRVCFWRLGLLRGPGAEDNAHNEILSNADSLSTFVSEQQMESQEPADLTGVTVQSPGEAQCLLGPAEAEGSQRRRLLVPANGADPTETLMLFFDKFANIVPFDSWDQLMRQLDLTKNEIDVVRAGTAGPGDALYAMLMKWVNKTGRNASIHTLLDALERMEERHAKEKIQDLLVDSGKFIYLEDGTGSAVSLE
Spezifikation
Antígeno TNFRSF10A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10a
N.º de referencia del gen DQ894973.2
Alias de gen APO2/CD261/DR4/MGC9365/TRAILR-1/TRAILR1
Símbolos de los genes TNFRSF10A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TNFRSF10A (ABM85899.1, 1 a.a. ∼ 468 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8797
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.