missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNFRH3/TNFRSF26 Antibody (509027), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB5330PEATT594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TNFRH3/TNFRSF26 Monoclonal antibody specifically detects TNFRH3/TNFRSF26 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| TNFRH3/TNFRSF26 | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 8718 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 509027 | |
| Flow Cytometry | |
| APO-3;DDR3;DR3;GEF720;LARD;PLEKHG5;TNFRSF12;TNFRSF25;TR3;TRAMP;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25;WSL-1;WSL-LR | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TNFRH3/TNFRSF26, Ser20-Lys162, Accession # P83626 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido