missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNFR2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15925725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15925725 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15925725 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA580159

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: Rat Thymus Tissue, Mouse Thymus Tissue. IHC: mouse thymus tissue, rat spleen tissue.

TNFR2 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) is a receptor with high affinity for TNFSF2/TNF-alpha. It has a much lower affinity for homotrimeric TNFSF1/lymphotoxin-alpha. The TRAF1/TRAF2 complex recruits the apoptotic suppressors BIRC2 and BIRC3 to TNFRSF1B/TNFR2. TNFR2 mediates most of the metabolic effects of TNF-alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNFR2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide
génica Tnfrsf1b
N.º de referencia del gen P25119, Q80WY6
Alias de gen CD120b; Etanercept; p75; p75 TNF receptor; p75 TNFR; p75TNFR; p80 TNF-alpha receptor; sCD120b; soluble CD120b; soluble TNFR1B variant 1; soluble TNFR2; sTNF R2; sTNFR 2; sTNFR2; TBP-2; TBPII; TNF receptor beta chain; TNF receptor superfamily member 1B; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNFBR; TNFR; TNFR II; Tnfr-1; TNFR1B; TNFR2; TNF-R2; Tnfr-2; TNF-R75; TNFR80; TNFRII; TNF-RII; TNF-R-II; TNFR-II; TNFRSF1B; tumor necrosis factor beta receptor; tumor necrosis factor binding protein 2; Tumor necrosis factor receptor; tumor necrosis factor receptor 2; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1b, membrane form; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B; tumor necrosis factor receptor type II; Tumor necrosis factor-binding protein 2
Símbolos de los genes Tnfrsf1b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of mouse TNF Receptor II (296-324aa QRDAKVPHVPDEKSQDAVGLEQQHLLTTA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 156767, 21938
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.