missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNFR2 Monoclonal Antibody (MR2-1), PE
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10511095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10511095 500 μL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10511095

Marca: Invitrogen™ TNFR7504

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TNFR2 Monoclonal Antibody for Flow

TNFR2 (tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B) is a receptor with high affinity for TNFSF2/TNF-alpha. It has a much lower affinity for homotrimeric TNFSF1/lymphotoxin-alpha. The TRAF1/TRAF2 complex recruits the apoptotic suppressors BIRC2 and BIRC3 to TNFRSF1B/TNFR2. TNFR2 mediates most of the metabolic effects of TNF-alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNFR2, CD120B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MR2-1
Concentración Lot specific, see CoA
Conjugado PE
Formulación PBS with 4mg/mL BSA, sucrose and 0.1% sodium azide
génica Tnfrsf1b
N.º de referencia del gen P20333
Alias de gen CD120b; Etanercept; p75; p75 TNF receptor; p75 TNFR; p75TNFR; p80 TNF-alpha receptor; sCD120b; soluble CD120b; soluble TNFR1B variant 1; soluble TNFR2; sTNF R2; sTNFR 2; sTNFR2; TBP-2; TBPII; TNF receptor beta chain; TNF receptor superfamily member 1B; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNFBR; TNFR; TNFR II; Tnfr-1; TNFR1B; TNFR2; TNF-R2; Tnfr-2; TNF-R75; TNFR80; TNFRII; TNF-RII; TNF-R-II; TNFR-II; TNFRSF1B; tumor necrosis factor beta receptor; tumor necrosis factor binding protein 2; Tumor necrosis factor receptor; tumor necrosis factor receptor 2; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1b, membrane form; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1B; tumor necrosis factor receptor type II; Tumor necrosis factor-binding protein 2
Símbolos de los genes Tnfrsf1b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD120b (tumor necrosis factor receptor 75 kDa).
Método de purificación Purified
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.