Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para TNFR1 de ratón (soluble)
Código de producto. 15435343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15435343 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15435343 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EMTNFRSF1A
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Mouse soluble TNFRI (TNFRSF1A) ELISA quantitates Ms TNFRI in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms sTNFRI. Principle of the method The Mouse TNF-RI solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El receptor del factor de necrosis tumoral 1 (TNFR1) pertenece a la superfamilia de factores de necrosis tumoral y es uno de los principales receptores TNF-alfa. Este receptor desempeña un papel importante en la mediación de la apoptosis. El TNFR1 también desempeña un papel importante en la señalización mediada por citoquinas, la regulación positiva de la vía de acceso de NF-Kb, la regulación positiva de la angiogénesis y la regulación negativa de la expresión génica. El dominio extracelular del receptor también se libera en el sistema circulatorio como TNFR1 soluble (sTNFR1). En los seres humanos, el gen TNFR1 se encuentra en el cromosoma 12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P25118
Intervalo del ensayo 1,23-300 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg
Intervalo de calibración De 1 pg/mL a 300 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta sTNFRI de ratón. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 21937
Símbolo de gen Tnfrsf1a
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 20 μl de plasma; 20 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD120a, FPF, TNF-R, TNF-R-I, TNF-R1, TNF-R55, TNF-alfaR1, TNFAR, TNFR60, TNFRI, TNFRp55, TNFalfa-R1, Tnfr-2, Tnfr1, p55, p55-R
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min