Learn More
Abnova™ TNFAIP3/CEN6p (Texas Red/FITC) FISH Probe
Código de producto. 16023185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Unit Size:
100 microlitros
200 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
16023185 200 μl 200 microlitros
16013185 100 μl 100 microlitros
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16023185
Brand: Abnova™ FG0122.200uL
This item is not returnable. View return policy
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte FITC, Rojo Texas
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Ubicación 6q23/6p12.1
Sonda Aprox. 260 kb/660 kb
Tipo de producto Sonda FISH TNFAIP3/CEN6p
Cantidad 200 μl
Fuente ADN genómico
Especie Humano