missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNFA Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016654
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17528683 30 μL 30 microlitros
17508683 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17528683 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807837S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TNFA Monoclonal antibody specifically detects TNFA in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno TNFA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica IGF1R
N.º de referencia del gen P08069
Alias de gen APC1 protein; Cachectin; C-domain 1; C-domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellular domain 1; Intracellular domain 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alpha; TNF superfamily; TNF a; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor alpha (cachetin); tumor necrosis factor alpha precursor; tumor necrosis factor ligand 1F; tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; Tumor necrosis factor, membrane form; Tumor necrosis factor, soluble form; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrosis factor-alpha precursor; tumor-necrosis factor; tumour necrosis factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 741-935 of human IGF1R produced in Insect.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3480
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.