Learn More
MedChemExpress TNF-beta Protein, Human
Código de producto. 16419988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
16419988 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 16419988
Marca: MedChemExpress HYP7304
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress TNF-beta Protein, Human exhibits anti-proliferative activity and causes the cellular destruction of tumor cell lines and performs a variety of important roles in immune regulation.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Cantidad 10 μg
Condiciones de envío Room temperature
Peso molecular Approximately 18.6 kDa
Sinónimo rHuTNF-β∣ TNF-β∣ TNFSF1∣ Lymphotoxin-alpha