Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de TNF beta humano ProQuantum
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7161519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
16381994 96 pruebas paquete de 96
17114729 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 16381994
Marca: Invitrogen™ A42898
El kit de inmunoensayo de Invitrogen™ ProQuantum™ mide las proteínas sin pasos de lavado, consumo de muestras reducido, alta sensibilidad y amplio rango dinámico en un instrumento qPCR
  • Alta sensibilidad: detección de niveles bajos de proteínas con mayor sensibilidad que los métodos tradicionales como ELISA
  • Consumo de muestras reducido: utilice de 2 a 5μ l de la muestra (p. ej. 2μ l vs 75μ l para triplicar pocillos con otros métodos)
  • Flujo de trabajo rápido y sencillo: no hay pasos de lavado, 2 horas de la muestra a la respuesta
  • Amplio intervalo dinámico: 5 registros minimizan las diluciones de las muestras para garantizar que se incluyen dentro del rango
  • No hay ningún instrumento propietario para comprar: se ejecuta en cualquier instrumento de PCR en tiempo real
  • Software ProQuantum disponible: sólido análisis de datos y comparación estadística por grupos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01374
Intervalo del ensayo De 0,064 a 25000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <0,05 pg/mL
Conjugado FAM™
Método de detección PCR en tiempo real Taqman™
Formato del kit de inmunoensayo Inmunoensayo basado en proximidad
Tipo de producto ProQuantum
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de proteínas
Para utilizar con (equipo) Instrumentos qPCR
ID de gen (Entrez) 4049
Tiempo de incubación 1 h
Contenido del kit Conjugado de anticuerpos A, Conjugado de anticuerpos B, Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, Tampón de dilución de ensayo, Ligasa, Mezcla maestra, Estándar
Etiqueta o tinte FAM™
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 2-5 μl; suero, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl
Requisitos de almacenamiento Congelar a -20 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 30 min
Tiempo total del ensayo 2 h