Learn More
Invitrogen™ Canine TNF alpha ELISA Kit
Código de producto. 15414883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414883 96 pruebas 1 set
17844050 10 × 96 pruebas paquete de 10
17164819 5 x 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15414883 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ECTNF
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
El ELISA para el factor de necrosis tumoral canino alfa (Dog TNFα) de bobino cuantifica la Dog TNFα en suero, plasma o un medio de cultivo celular canino. El ensayo reconocerá exclusivamente Dog TNFα natural y recombinante. Principio del método El ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TNFα canino está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de necrosis tumoral es una citoquina polipéptida producida por monocitos y macrófagos. Funciona como un modulador multipotente de la respuesta inmune y actúa además como un potente pirógeno. TNF-alfa circula por todo el cuerpo respondiendo a estímulos (agentes infecciosos o lesión tisular), activando los neutrófilos, alterando las propiedades de las células endoteliales vasculares, regulando las actividades metabólicas de otros tejidos, así como exhibiendo actividad tumoral induciendo coagulación sanguínea localizada. TNF-alfa también inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa que produce caquexia, una condición de desgaste físico. La activación de las células B por el virus de Epstein Barr puede ser inhibida por TNF-alfa. Debido a sus variadas acciones en todo el sistema inmunológico, TNF-alfa puede desempeñar un papel en la patogénesis de muchos estados de enfermedad. La producción de TNF-alfa está mediada por la acción de las linfoquinas y endotoxinas en el macrófago. Los monocitos purificados producen TNF-alfa en las cuatro horas siguientes a la estimulación por IL-2 recombinante y hay alguna evidencia «in vitro» que sugiere que TNF-alfa se expresa a niveles altos y con cinética prolongada en linfocitos T estimulados por CD2 y CD28. La secreción de TNF-alfa se ve reforzada por el interferón gamma. A continuación, TNF induce o mejora la producción específica de antígeno de MHC de clase I, GM-CSF e IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P51742
Intervalo del ensayo 2,87-700 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/mL a 700 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta TNF-alfa canino. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Canina
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 403922
Símbolo de gen TNFA,Ctnf
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo TNFAcTNF
Objetivo Canina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min