missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TNF alfa de bobino

Código de producto. 17747503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17747503 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17747503

Marca: Invitrogen™ EBTNFX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El TNF alfa es una citoquina proinflamatoria multifuncional que pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF). Esta citoquina es secretada principalmente por macrófagos y se une a sus receptores, TNFRSF1A/TNFR1 y TNFRSF1B/TNFBR. El TNF alfa está implicado en la regulación de las células inmunitarias, la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, el metabolismo lipídico y la coagulación. El TNF alfa existe como un multímero de dos, tres o cinco unidades unidas de forma no covalente, pero muestra una única banda de 17 kDa tras el SDS-PAGE en condiciones no reductoras. Los estudios de knockout en ratones también sugieren la función neuroprotectora del TNF-alfa, y se ha observado que causa necrosis tumoral cuando se inyecta en ratones portadores de tumores. Otras funciones del TNF-alfa son su papel en la respuesta inmunitaria a las infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y ciertos hongos, así como su papel en la necrosis de tumores específicos. El TNF-alfa provoca la citolisis o citostasis de ciertas células transformadas, siendo sinérgico con el interferón-gamma en su citotoxicidad. Esta citoquina se ha implicado en una serie de enfermedades, como las autoinmunes, la resistencia a la insulina y el cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q06599
Intervalo del ensayo De 0,123 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 280943
Símbolo de gen Tnf
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TNF alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.