missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (TNF/1500R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145461 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145461

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP311621CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF-alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TNF/1500R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human TNF-alpha protein (Uniprot: P01375)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7124
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.