missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMPRSS2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30154413 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30154413

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP297969CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMPRSS2 Polyclonal antibody specifically detects TMPRSS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMPRSS2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, FLJ41954, NP_001128571.1, NP_001369649.1, NP_005647.3, PP9284, PRSS10, Serine protease 10, TMPRSS2, transmembrane protease serine 2, transmembrane protease, serine 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMPRSS2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Neuroscience, Prostate Cancer, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.