missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMP195, MedChemExpress

Código de producto. 16489987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489987 5 mg 5 miligramos
16497508 10 mg 10 miligramos
16467466 100 mg 100 miligramos
16423537 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489987

Marca: Medchem Express HY18361

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.

TMP195 is a selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor with Kis of 59, 60, 26, 15 nM for HDAC4, HDAC5, HDAC7 and HDAC9, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TMP195
Forma física Solid
CAS 1314891-22-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19F3N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.10 mM)
SMILES O=C(NCC(C)(C)C1=COC(C2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC(C4=NOC(C(F)(F)F)=N4)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 456.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.42
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.