Learn More
Invitrogen™ TMF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1965)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30275798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30275798 100 μL 100 microlitros
30274877 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30275798
Marca: Invitrogen™ MA557766
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TMF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Adapter protein that may provide indirect link between the endocytic membrane traffic and the actin assembly machinery. May regulate the formation of clathrin-coated vesicles. Isoform 1 could be involved in brain-specific synaptic vesicle recycling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMF1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB1965
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TMF1
N.º de referencia del gen P82094
Alias de gen 7030402D04Rik; Androgen receptor coactivator 160 kDa protein; androgen receptor-associated protein of 160 kDa; ARA160; Gm153; TATA element modulatory factor; TATA element modulatory factor 1; TMF; TMF1; Tmf1
Símbolos de los genes TMF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TMF (aa 1000-1093).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7110
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG