missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TMEM72 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA558966
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: KRKKRKAAPE VLASPEQYTD PSSSAVSTTG SGDTEQTYTF HGALKEGPSS LFIHMKSILK GTKKPSA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 81%.
Especificaciones
| TMEM72 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TMEM72 | |
| C10orf127; Kidney-specific secretory protein of 37 kDa; KSP37; TMEM72; Transmembrane protein 72 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 643236 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.4 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| A0PK05 | |
| TMEM72 | |
| Recombinant protein corresponding to Human TMEM72. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97190). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido