Learn More
Invitrogen™ TMEM59L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15595792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15595792 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15595792
Marca: Invitrogen™ PA542940
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: PAASAPSARD PFAPQLGDTQ NCQLRCRDRD LGPQPSQAGL EGASESPYDR Sequence homology: Human: 100%.
This gene encodes a predicted type-I membrane glycoprotein. The encoded protein may play a role in functioning of the central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM59L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TMEM59L
N.º de referencia del gen Q9UK28
Alias de gen 5330410G16Rik; brain-specific membrane-anchored protein; BSMAP; C19orf4; RGD1305557; Tmem59l; transmembrane protein 59 like; transmembrane protein 59-like
Símbolos de los genes TMEM59L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TMEM59L (aa 21-70).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25789
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG