missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMEM57 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17807272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17807272 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17807272

Marca: Invitrogen™ PA5141160

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM57 Polyclonal Antibody for Western Blot

Plays a role in the regulation of neuronal activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM57
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica TMEM57
N.º de referencia del gen Q7TQE6, Q8N5G2
Alias de gen 1110007C24Rik; 9230118A01Rik; AI317300; AI606104; brain-specific adapter protein C61; brain-specific adaptor protein C61; C61; MACO1; macoi; Macoilin; Macoilin-1; Tmem57; Transmembrane protein 57
Símbolos de los genes TMEM57
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within Human TMEM57 aa 122-171/664.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55219, 66146
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.