missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMEM43 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15701891 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15701891 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15701891 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA553952

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FKSLSLSKLE DPHVDIIRRG DFFYHSENPK YPEVGDLRVS FSYAGLSGDD PDLGPAHVVT VIARQRGDQL VPFSTKSGDT LLLLHHGDFS AEEVFHRELR SNSMKT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.

This gene belongs to the TMEM43 family. Defects in this gene are the cause of familial arrhythmogenic right ventricular dysplasia type 5 (ARVD5), also known as arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy type 5 (ARVC5). Arrhythmogenic right ventricular dysplasia is an inherited disorder, often involving both ventricles, and is characterized by ventricular tachycardia, heart failure, sudden cardiac death, and fibrofatty replacement of cardiomyocytes. This gene contains a response element for PPAR gamma (an adipogenic transcription factor), which may explain the fibrofatty replacement of the myocardium, a characteristic pathological finding in ARVC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM43
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.10 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TMEM43
N.º de referencia del gen Q9BTV4
Alias de gen 1200015A22Rik; ARVC5; ARVD5; EDMD7; LUMA; Protein LUMA; Tmem43; Transmembrane protein 43; UNQ2564/PRO6244
Símbolos de los genes TMEM43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TMEM43. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91179).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79188
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.