missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TMEM38A and TMEM38B are two recently identified trimeric intracellular cation (TRIC) channel subtypes. TMEM38A is preferentially expressed in excitable tissues such as striated muscle and brain and localizes to the sarcoplasmic reticulum (SR) in muscle tissues. Mice deficient in both TMEM38A and TMEM38B suffer embryonic cardiac failure; the cardiac myocytes display severe dysfunction in SR Ca2+ handling, weakened Ca2+ release, and reduced K+ permeability indicating that the TRIC cation channels are likely to act as counter-ion channels that function in synchronization with Ca2+ release from intracellular stores. Other experiments have shown that TMEM38A and TMEM38B can act with junctophilin proteins to support efficient ryanodine receptor-mediated Ca2+ release in muscle cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TMEM38A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.45 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TMEM38A |
| N.º de referencia del gen | A6ZIQ8, Q3TMP8, Q9H6F2 |
| Alias de gen | TMEM38A, transmembrane protein 38A, TRICA, TRIC-A |
| Símbolos de los genes | Tmem38a |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?