Learn More
TMEM35 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210451 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16803285 20 μL 20 microlitros
16893275 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16803285
Marca: Proteintech 247861AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno TMEM35
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TMEM35A
N.º de referencia del gen Q53FP2, Q9D328
Alias de gen TMEM35, transmembrane protein 35
Símbolos de los genes TMEM35A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TMEM35 Fusion Protein Ag20589
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59353, 67564
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG