Especificaciones
| Antígeno | TMEM35 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TMEM35A |
| N.º de referencia del gen | Q53FP2, Q9D328 |
| Alias de gen | TMEM35, transmembrane protein 35 |
| Símbolos de los genes | TMEM35A |
| Mostrar más |