Learn More
Invitrogen™ TMEM33 Polyclonal Antibody
Descripción
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Opossum, Chicken (100%).
Acts as a regulator of the tubular endoplasmic reticulum (ER) network. Suppresses the RTN3/4-induced formation of the ER tubules. Positively regulates PERK-mediated and IRE1-mediated unfolded protein response signaling.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TMEM33 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide |
| génica | TMEM33 |
| N.º de referencia del gen | P57088 |
| Alias de gen | 1110006G02Rik; 1600019D15Rik; 2410089A21Rik; 2700052H22Rik; 5430406L04Rik; AA388285; AI314185; AI426615; db83; hypothetical protein LOC327214; Protein DB83; SHINC3; SHINC-3; Tmem33; Transmembrane protein 33; wu:fd16h10; wu:fi11f08; zgc:55931; zgc:77670 |
| Símbolos de los genes | TMEM33 |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?