missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMEM263 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17834270
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17834270 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17834270

Marca: Invitrogen™ PA5139752

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: QQEIPSYLND EPPEGSMKDH PQQQPGMLSR Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 93%.

TMEM263 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM263
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TMEM263
N.º de referencia del gen Q8WUH6
Alias de gen AI597468; C10H12orf23; C12orf23; C28H12orf23; C5H12orf23; fc21f01; hypothetical protein LOC539347; hypothetical protein MGC17943; RGD1563325; si:dkey-227k11.2; Tmem263; Transmembrane protein 263; UPF0444 transmembrane protein C12orf23; UPF0444 transmembrane protein C12orf23 homolog; wu:fc21f01; zgc:64098
Símbolos de los genes TMEM263
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TMEM263. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90991).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.