Learn More
Invitrogen™ TMEM25 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16527541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16527541 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16527541
Marca: Invitrogen™ PA589785
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: APGPSRHPSL ISSDSNNLKL NNVRLPRENM SLPSNLQLND LTPDSRAVKP ADRQMAQNNS RPELLDPEPG GLLTSQGFIR LPVLGYIYRV SSVSSDEIWL; Positive Samples: U-87MG, OVCAR3, LO2, Mouse brain, Mouse kidney, Rat brain, Rat kidney; Cellular Location: Cell membrane, Single-pass type I membrane protein.
TMEM25 (Transmembrane Protein 25) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is SIGLEC1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM25
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.09 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica TMEM25
N.º de referencia del gen Q86YD3, Q9DCF1
Alias de gen 0610039J01Rik; AI429491; Tmem25; Transmembrane protein 25; UNQ2531/PRO6030
Símbolos de los genes TMEM25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 223-322 of human TMEM25 (NP_0011375061).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 689172, 71687, 84866
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG