Learn More
TMEM192 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7224168 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16886065 20 μL 20 microlitros
16876065 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16886065
Marca: Proteintech 282631AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The TMEM192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM192. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM192 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TMEM192
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 367 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201931
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG