Descripción
The TMEM192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM192. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM192 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TMEM192 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 367 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 201931 |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Mostrar más |