Learn More
TMEM165 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800035 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800035 150 μL 150 microlitros
16810035 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800035
Marca: Proteintech 204851AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of TM165 remains unknown.
Especificaciones
Antígeno TMEM165
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TMEM165
N.º de referencia del gen P52875, Q4V899, Q9HC07
Alias de gen TMEM165, TMPT27, TPARL, transmembrane protein 165, Transmembrane protein PT27, Transmembrane protein TPARL
Símbolos de los genes Tmem165
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TMEM165 Fusion Protein Ag14362
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21982, 364137, 55858
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG