missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMEM147 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15898073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15898073 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15898073

Marca: Invitrogen™ PA569668

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Goat: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

TMEM147 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM147
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TMEM147
N.º de referencia del gen Q2TA63
Alias de gen 2010004E11Rik; 5033425B17Rik; hypothetical protein LOC535038; Nifie14; Protein NIFIE 14; RGD1304706; seven transmembrane domain protein; TMEM147; Transmembrane protein 147
Símbolos de los genes TMEM147
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of human TMEM147 (aa 40-89).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 292792
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.